5-(4-硝基苯)糠醛 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 5-(4-硝基苯)-2-呋喃甲醛
TCIAN0820-25GEA 0 CNY
TCIAN0820-25G TCIAN0820-5G
5-(4-硝基苯)糠醛 ≥98.0% (通过GC)
5-(4-硝基苯)糠醛
分子式: C₁₁H₇NO₄
分子量: 217,18 g/mol
MDL编号: MFCD00124191
CAS号: 7147-77-5
EINECS: 230-459-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C