2-萘基三氟甲磺酸酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-三氟甲磺酸萘酯
TCIAN0845-1GEA 0 CNY
TCIAN0845-1G TCIAN0845-5G
2-萘基三氟甲磺酸酯 ≥95.0% (通过GC)
2-萘基三氟甲磺酸酯
分子式: C₁₁H₇F₃O₃S
分子量: 276,23 g/mol
沸点: 87°C
溶点: 32°C
MDL编号: MFCD00192341
CAS号: 3857-83-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %