n-Octanoic anhydride ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAO0035-500MLEA 2725 CNY
TCIAO0035-500ML TCIAO0035-25ML
n-Octanoic anhydride ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
n-Octanoic anhydride
分子式: C₁₆H₃₀O₃
分子量: 270,41 g/mol
沸点: 180°C
溶点: -1°C
MDL编号: MFCD00056161
CAS号: 623-66-5
EINECS: 210-806-6
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %