1,1′-草酰基二咪唑 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
草酰基二咪唑
TCIAO0200-1GEA
0
CNY
TCIAO0200-1G
TCIAO0200-5G
1,1′-草酰基二咪唑 ≥95.0% (通过滴定分析)
1,1′-草酰基二咪唑
分子式:
C₈H₆N₄O₂ 分子量: 190,16 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00043067 CAS号: 18637-83-7 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |