2-Octadecyl-1,4-dimethoxybenzene
供应商: TCI EUROPE
TCIAO0217-5GEA
0
CNY
TCIAO0217-5G
2-Octadecyl-1,4-dimethoxybenzene
2-Octadecyl-1,4-dimethoxybenzene
分子式:
C₂₆H₄₆O₂ 分子量: 390,65 g/mol |
MDL编号:
MFCD00142955 CAS号: 88702-69-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 52.0 to 55.0 deg-C |