2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-卟吩 ≥95.0% (以总氮计)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 八乙基卟吩
TCIAO0234-100MGEA 600 CNY
TCIAO0234-100MG TCIAO0234-1G
2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-卟吩 ≥95.0% (以总氮计)
2,3,7,8,12,13,17,18-八乙基-21H,23H-卟吩
分子式: C₃₆H₄₆N₄
分子量: 534,79 g/mol
MDL编号: MFCD00009627
CAS号: 2683-82-1
EINECS: 220-243-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %