3-Octen-2-one ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAO0252-25MLEA 0 CNY
TCIAO0252-5ML TCIAO0252-25ML
3-Octen-2-one ≥96.0% (通过GC)
3-Octen-2-one
分子式: C₈H₁₄O
分子量: 126,20 g/mol
沸点: 78°C
闪点: 54°C
MDL编号: MFCD00015565
CAS号: 1669-44-9
EINECS: 216-793-3
UN号: 1224
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %