7-Octen-1-ol ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAO0280-5MLEA 1825 CNY
TCIAO0280-5ML TCIAO0280-25ML
7-Octen-1-ol ≥96.0% (通过GC)
7-Octen-1-ol
分子式: C₈H₁₆O
沸点: 66°C
MDL编号: MFCD00798076
CAS号: 13175-44-5
EINECS: 236-122-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %