2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAO0343-25GEA 0 CNY
TCIAO0343-25G TCIAO0343-5G
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (通过GC)
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one
分子式: C₁₁H₁₉NOS
分子量: 213,34 g/mol
沸点: 142°C
MDL编号: MFCD00072473
CAS号: 26530-20-1
EINECS: 247-761-7
UN号: 2923
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %