2-Octen-4-one ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAO0360-5MLEA 1375 CNY
TCIAO0360-5ML
2-Octen-4-one ≥96.0% (通过GC)
2-Octen-4-one
分子式: C₈H₁₄O
分子量: 126,20 g/mol
沸点: 66°C
闪点: 58°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00061023
CAS号: 4643-27-0
EINECS: 225-071-7
UN号: 1224
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %