(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAO0370-5GEA 0 CNY
TCIAO0370-5G TCIAO0370-1G
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(2S,3aS,7aS)-2-Carboxyoctahydroindole
分子式: C₉H₁₅NO₂
分子量: 169,22 g/mol
溶点: 270°C
MDL编号: MFCD07782125
CAS号: 80875-98-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -46.0 to -50.0 deg (C=1, mathanol)