2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (通过GC) for biochemical research
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAO0378-1GEA
0
CNY
TCIAO0378-1G
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one ≥98.0% (通过GC) for biochemical research
2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one
分子式:
C₁₁H₁₉NOS 分子量: 213,34 g/mol 沸点: 142°C |
MDL编号:
MFCD00072473 CAS号: 26530-20-1 EINECS: 247-761-7 UN号: 2923 ADR: 8,II |
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Protein impurity test (SDS-PAGE) | to pass test |