偶氮苯-4-苯甲酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP0143-5GEA 1050 CNY
TCIAP0143-5G TCIAP0143-1G
偶氮苯-4-苯甲酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
偶氮苯-4-苯甲酸
分子式: C₁₃H₁₀N₂O₂
分子量: 226,24 g/mol
MDL编号: MFCD00020348
CAS号: 1562-93-2
EINECS: 216-347-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency