4-苯基偶氮苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAP0144-5GEA 0 CNY
TCIAP0144-5G TCIAP0144-1G
4-苯基偶氮苯甲酰氯 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-苯基偶氮苯甲酰氯
分子式: C₁₃H₉ClN₂O
分子量: 244,68 g/mol
MDL编号: MFCD00041722
CAS号: 104-24-5
EINECS: 203-188-4
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
Solubility in hot 2-Propanol almost transparency