5-Propylhydantoin ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP0323-25GEA
0
CNY
TCIAP0323-25G
5-Propylhydantoin ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
5-Propylhydantoin
分子式:
C₆H₁₀N₂O₂ 分子量: 142,16 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059721 CAS号: 18227-41-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 137.0 to 140.0 deg-C |