3-吡啶丙醇 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
3-(3-吡啶基)-1-丙醇
TCIAP0350-10GEA
810
CNY
TCIAP0350-10G
3-吡啶丙醇 ≥98.0% (通过GC)
3-吡啶丙醇
分子式:
C₈H₁₁NO 分子量: 137,18 g/mol 沸点: 133°C |
MDL编号:
MFCD00006414 CAS号: 2859-67-8 EINECS: 220-675-7 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |