2-(4-吡啶基)乙磺酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
4-吡啶乙磺酸
TCIAP0353-25GEA
0
CNY
TCIAP0353-25G
2-(4-吡啶基)乙磺酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
2-(4-吡啶基)乙磺酸
分子式:
C₇H₉NO₃S 分子量: 187,21 g/mol |
MDL编号:
MFCD00006452 CAS号: 53054-76-5 EINECS: 258-331-3 UN号: 2585 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | very faint turbidity |