2-苯基咪唑啉 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP0685-500GEA 0 CNY
TCIAP0685-500G TCIAP0685-25G
2-苯基咪唑啉 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-苯基咪唑啉
分子式: C₉H₁₀N₂
分子量: 146,19 g/mol
沸点: 181°C
MDL编号: MFCD00005180
CAS号: 936-49-2
EINECS: 213-313-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency