2-Propylvaleryl chloride ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAP0824-5MLEA
0
CNY
TCIAP0824-5ML
2-Propylvaleryl chloride ≥99.0% (通过GC)
2-Propylvaleryl chloride
分子式:
C₈H₁₅ClO 分子量: 162,66 g/mol 沸点: 132°C |
MDL编号:
MFCD00051446 CAS号: 2936-08-5 EINECS: 220-914-5 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |