cis-3-Hexenyl pyruvate ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP0894-25MLEA 0 CNY
TCIAP0894-25ML
cis-3-Hexenyl pyruvate ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
cis-3-Hexenyl pyruvate
分子式: C₉H₁₄O₃
分子量: 170,21 g/mol
沸点: 98°C
闪点: 108°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00036527
CAS号: 68133-76-6
EINECS: 268-703-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %