4-Hexyloxyphenyl-4-pentylbenzoate ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP0897-1GEA
0
CNY
TCIAP0897-1G
4-Hexyloxyphenyl-4-pentylbenzoate ≥99.0% (通过GC)
4-Hexyloxyphenyl-4-pentylbenzoate
分子式:
C₂₄H₃₂O₃ 分子量: 368,52 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059437 CAS号: 50802-52-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |