3-Pentenenitrile ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAP0958-25MLEA
0
CNY
TCIAP0958-25ML
3-Pentenenitrile ≥95.0% (通过GC)
3-Pentenenitrile
分子式:
C₅H₇N 分子量: 81,12 g/mol 沸点: 144°C 闪点: 40°C |
MDL编号:
MFCD00001963 CAS号: 4635-87-4 EINECS: 225-060-7 UN号: 3275 ADR: 6.1,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |