羟基甲苯磺酰碘苯 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
Iodosobenzene-I-mono-p-toluenesulfonate
, 羟基(甲苯磺酰氧代)碘苯
, Koser 试剂
TCIAP1015-5GEA
0
CNY
TCIAP1015-5G
TCIAP1015-25G
羟基甲苯磺酰碘苯 ≥97.0% (通过滴定分析)
羟基甲苯磺酰碘苯
分子式:
C₁₃H₁₃IO₄S 分子量: 392,21 g/mol |
MDL编号:
MFCD00011547 CAS号: 27126-76-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |