1,4-二氧杂螺[4.5]-2-癸酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
2,2-五亚甲基-1,3-二氧六环基-4-酮
TCIAP1019-25GEA
0
CNY
TCIAP1019-25G
TCIAP1019-5G
1,4-二氧杂螺[4.5]-2-癸酮 ≥98.0% (通过GC)
1,4-二氧杂螺[4.5]-2-癸酮
分子式:
C₈H₁₂O₃ 分子量: 156,18 g/mol |
MDL编号:
MFCD00010852 CAS号: 4423-79-4 |
产品技术规格
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |