4-Propionylbiphenyl ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1212-5GEA
0
CNY
TCIAP1212-5G
4-Propionylbiphenyl ≥98.0% (通过GC)
4-Propionylbiphenyl
分子式:
C₁₅H₁₄O 分子量: 210,28 g/mol 沸点: 344°C |
MDL编号:
MFCD00027015 CAS号: 37940-57-1 |
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 95.0 to 99.0 deg-C |