9-Phenylxanthen-9-ol
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1269-5GEA
0
CNY
TCIAP1269-5G
TCIAP1269-25G
9-Phenylxanthen-9-ol
9-Phenylxanthen-9-ol
分子式:
C₁₉H₁₄O₂ 分子量: 274,32 g/mol |
MDL编号:
MFCD00005058 CAS号: 596-38-3 EINECS: 209-882-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |