(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propan-1-ol ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1375-1GEA 0 CNY
TCIAP1375-1G TCIAP1375-5G
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propan-1-ol ≥97.0% (通过GC)
(1S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)propan-1-ol
分子式: C₁₃H₁₉NO
分子量: 205,30 g/mol
MDL编号: MFCD02093492
CAS号: 123620-80-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 42.0 to 48.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=2, CHCl3)