L-脯氨酰胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1382-5GEA
0
CNY
TCIAP1382-5G
TCIAP1382-25G
TCIAP1382-1G
L-脯氨酰胺 ≥97.0% (通过滴定分析)
L-脯氨酰胺
分子式:
C₅H₁₀N₂O 分子量: 114,15 g/mol 溶点: 99°C |
MDL编号:
MFCD00005253 CAS号: 7531-52-4 EINECS: 231-397-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 98.0 to 102.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -103.0 to -109.0 deg (C=2, EtOH) |