1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1407-100MGEA
0
CNY
TCIAP1407-100MG
TCIAP1407-1G
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate) ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,1'-[1,4-Phenylenebis(methylene)]bis(4,4'-bipyridinium)bis(hexafluorophosphate)
分子式:
C₂₈H₂₄F₁₂N₄P₂ 分子量: 706,46 g/mol |
MDL编号:
MFCD02063876 CAS号: 108861-20-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |