4-Phenylethynylphthalic anhydride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAP1437-5GEA
0
CNY
TCIAP1437-5G
TCIAP1437-25G
4-Phenylethynylphthalic anhydride ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Phenylethynylphthalic anhydride
分子式:
C₁₆H₈O₃ 分子量: 248,24 g/mol |
MDL编号:
MFCD01862632 CAS号: 119389-05-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 149.0 to 154.0 deg-C |