4-Phenyl-1-cyclohexene ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1445-5GEA 0 CNY
TCIAP1445-1G TCIAP1445-5G
4-Phenyl-1-cyclohexene ≥96.0% (通过GC)
4-Phenyl-1-cyclohexene
分子式: C₁₂H₁₄
分子量: 158,24 g/mol
沸点: 235°C
MDL编号: MFCD00049188
CAS号: 4994-16-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %