4H-吡喃-4-酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: γ-吡喃酮
TCIAP1450-5GEA 4300 CNY
TCIAP1450-5G TCIAP1450-1G
4H-吡喃-4-酮 ≥98.0% (通过GC)
4H-吡喃-4-酮
分子式: C₅H₄O₂
分子量: 96,09 g/mol
沸点: 215°C
溶点: 32°C
MDL编号: MFCD00006576
CAS号: 108-97-4
EINECS: 203-634-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %