(S)-(-)-碳酸丙烯酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
(S)-1,2-丙二醇碳酸酯
TCIAP1486-5GEA
445
CNY
TCIAP1486-5G
TCIAP1486-25G
(S)-(-)-碳酸丙烯酯 ≥98.0% (通过GC)
(S)-(-)-碳酸丙烯酯
分子式:
C₄H₆O₃ 分子量: 102,09 g/mol 沸点: 105°C |
MDL编号:
MFCD00798264 CAS号: 51260-39-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -2.0 to -3.0 deg (neat) |