1,3-丙二胺四乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1,3-丙二胺-N,N,N′,N′-四乙酸
TCIAP1605-25GEA 0 CNY
TCIAP1605-25G TCIAP1605-500G
1,3-丙二胺四乙酸 ≥98.0% (通过滴定分析)
1,3-丙二胺四乙酸
分子式: C₁₁H₁₈N₂O₈
分子量: 306,27 g/mol
MDL编号: MFCD00210039
CAS号: 1939-36-2
EINECS: 400-400-9
现在订购
产品技术规格
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Appearance White to Almost white powder to crystal
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency