2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1615-5GEA 0 CNY
TCIAP1615-5G
2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole ≥98.0% (通过GC)
2,5-Dimethyl-1-phenylpyrrole
分子式: C₁₂H₁₃N
分子量: 171,24 g/mol
MDL编号: MFCD00022464
CAS号: 83-24-9
EINECS: 201-461-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C