5-Propyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione ≥93.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1635-1GEA
0
CNY
TCIAP1635-1G
TCIAP1635-250MG
5-Propyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione ≥93.0% (通过HPLC)
5-Propyl-1,3-dithiolo[4,5-d][1,3]dithiole-2-thione
分子式:
C₇H₈S₅ 分子量: 252,44 g/mol |
CAS号:
202126-48-5 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 93.0 area% |
Melting point | 49.0 to 53.0 deg-C |