2-(4-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1658-1GEA 0 CNY
TCIAP1658-1G TCIAP1658-5G
2-(4-Pyridyl)benzimidazole ≥98.0% (通过HPLC)
2-(4-Pyridyl)benzimidazole
分子式: C₁₂H₉N₃
分子量: 195,23 g/mol
MDL编号: MFCD00453948
CAS号: 2208-59-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C