1-Phenyl-1-hexanol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1683-25GEA
0
CNY
TCIAP1683-25G
TCIAP1683-5G
1-Phenyl-1-hexanol ≥98.0% (通过GC)
1-Phenyl-1-hexanol
分子式:
C₁₂H₁₈O 分子量: 178,28 g/mol 沸点: 172°C |
MDL编号:
MFCD02258728 CAS号: 4471-05-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |