[N-[ɑ-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥93.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAP1737-100MGEA
215
CNY
TCIAP1737-100MG
TCIAP1737-1G
[N-[ɑ-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel ≥93.0% (通过滴定分析)
[N-[alpha-[2-(Piperidinoacetamido)phenyl]benzylidene]glycinato]nickel
分子式:
C₂₂H₂₃N₃NiO₃ |
CAS号:
847654-17-5 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 93.0 % |