二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III)二聚体 ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1788-200MGEA 1100 CNY
TCIAP1788-200MG TCIAP1788-1G
二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III)二聚体 ≥96.0% (通过滴定分析)
二氯(五甲基环戊二烯基)合铑(III)二聚体
分子式: C₂₀H₃₀Cl₄Rh₂
分子量: 618,07 g/mol
MDL编号: MFCD00061552
CAS号: 12354-85-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %