1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis(3-methylimidazolium)dibromide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1816-1GEA
775
CNY
TCIAP1816-5G
TCIAP1816-1G
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis(3-methylimidazolium)dibromide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,1'-(2,6-Pyridinediyl)bis(3-methylimidazolium)dibromide
分子式:
C₁₃H₁₅Br₂N₅ 分子量: 401,11 g/mol |
CAS号:
263874-05-1 |
产品技术规格
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |