2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1836-5GEA 0 CNY
TCIAP1836-5G
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane ≥95.0% (通过GC,滴定分析)
2-(1-Piperazinylcarbonyl)-1,4-benzodioxane
分子式: C₁₃H₁₆N₂O₃
分子量: 248,28 g/mol
MDL编号: MFCD01837119
CAS号: 70918-00-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C