2-吡啶基三氟甲磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
2-吡啶基三氟甲基磺酸酯
TCIAP1840-5GEA
0
CNY
TCIAP1840-5G
2-吡啶基三氟甲磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
2-吡啶基三氟甲磺酸酯
分子式:
C₆H₄F₃NO₃S 分子量: 227,16 g/mol 沸点: 108°C 闪点: 27°C |
MDL编号:
MFCD00192531 CAS号: 65007-00-3 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |