6-Phenoxyhexyl bromide ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAP1848-5GEA
0
CNY
TCIAP1848-5G
6-Phenoxyhexyl bromide ≥96.0% (通过GC)
6-Phenoxyhexyl bromide
分子式:
C₁₂H₁₇BrO 分子量: 257,17 g/mol 沸点: 112°C |
MDL编号:
MFCD00039205 CAS号: 51795-97-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |