4-Propoxycinnamic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1898-25GEA 1650 CNY
TCIAP1898-25G
4-Propoxycinnamic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
4-Propoxycinnamic acid
分子式: C₁₂H₁₄O₃
分子量: 206,24 g/mol
MDL编号: MFCD00995149
CAS号: 69033-81-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %