Pyrimidine-5-carboxylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAP1909-1GEA
2150
CNY
TCIAP1909-1G
Pyrimidine-5-carboxylic acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
Pyrimidine-5-carboxylic acid
分子式:
C5H4N2O2 分子量: 124,10 溶点: 270°C |
MDL编号:
MFCD00856162 CAS号: 4595-61-3 EINECS: 224-994-2 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |