(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAP1925-1GEA
0
CNY
TCIAP1925-1G
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(R)-1-(Pyrrolidin-2-ylmethyl)pyrrolidine
分子式:
C₉H₁₈N₂ 分子量: 154,2500 g/mol |
MDL编号:
MFCD04117879 CAS号: 60419-23-0 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -11.0 deg (C=2.4, EtOH) |