2-Phenylpyrimidine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1945-1GEA 0 CNY
TCIAP1945-1G TCIAP1945-200MG
2-Phenylpyrimidine ≥98.0% (通过GC)
2-Phenylpyrimidine
分子式: C₁₀H₈N₂
分子量: 156,19 g/mol
沸点: 100°C
MDL编号: MFCD04038761
CAS号: 7431-45-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C