3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAP1963-200MGEA
0
CNY
TCIAP1963-200MG
TCIAP1963-1G
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine ≥98.0% (通过HPLC)
3-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
分子式:
C₈H₅F₃N₂ 分子量: 186,14 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD22041649 CAS号: 73899-14-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |