1,10-邻二氮杂菲-5,6-二酮 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1973-1GEA 0 CNY
TCIAP1973-5G TCIAP1973-1G
1,10-邻二氮杂菲-5,6-二酮 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,10-邻二氮杂菲-5,6-二酮
分子式: C₁₂H₆N₂O₂
分子量: 210,19 g/mol
溶点: 257°C
MDL编号: MFCD00014473
CAS号: 27318-90-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %